Talc, en poudre, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Magnésium silicate à 1 molécule d'eau
4100-REA 1650.48 EUR InStock
4100-R 4100-05 4100-01
Talc, en poudre, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Talc
Formule: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
MW: 379,27 g/mol
Point de fusion: 1200 °C
Densité: 2,58…2.83 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00792903
Numéro CAS: 14807-96-6
Merck Index: 13,09127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
Meets B.P. Chemical Specifications
Meets E.P. Chemical Specifications
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Identification C Passes Test
Microbial Limit - Total Aerobic Bacterial Count ≤100 cfu/g
Microbial Limit - Total Molds and Yeasts ≤50 cfu/g
USP - Acidity and Alkalinity Passes Test
USP - Loss on Ignition ≤7.0 %
USP - Water-Soluble Substances ≤0.1 %
USP - Iron (Fe) ≤0.25 %
USP - Lead (Pb) ≤0.001 %
USP - Calcium (Ca) ≤0.9 %
USP - Aluminum (Al) ≤2.0 %
USP - Absence of Asbestos (Method A) Passes Test
USP - Magnesium (as MgO) 17.0 - 19.5 %
EP/BP - Free from Asbestos Passes Test
EP/BP - Identification A Passes Test
EP/BP - Identification B Passes Test
EP/BP - Identification C Passes Test
EP/BP - Acidity or Alkalinity Passes Test
EP/BP - Water-Soluble Substances ≤0.2 %
EP/BP - Aluminum (Al) ≤2.0 %
EP/BP - Calcium (Ca) ≤0.90 %
EP/BP - Iron (Fe) ≤0.25 %
EP/BP - Lead (Pb) ≤10.0 ppm
EP/BP - Magnesium (Mg) 17.0 - 19.5 %
EP/BP - Loss on Ignition ≤7.0 %
EP/BP - Total Aerobic Microbial Count, cfu/g ≤1000
EP/BP - Total Yeast and Mold Count, cfu/g ≤100
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Suitable for Oral Administration
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité