Talc, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Magnésium silicate à 1 molécule d'eau
28460.268EA 18.2 EUR InStock
28460.268
Talc, GPR RECTAPUR®
Talc
Formule: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
MW: 379,27 g/mol
Point de fusion: > 1200 °C
Densité: 2,58…2.83 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00792903
Numéro CAS: 14807-96-6
Merck Index: 13,09127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on ignition Max. 10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité