Talc Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
83557.260EA 29.8 EUR InStock
83557.260 83557.360 83557.461
Talc Ph. Eur.
Talc
Appearance: Light, homogeneous, white or almost white powder, greasy to the touch (non abrasive).
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Point de fusion: > 1200 °C
Densité: 2.58…2.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792903
Numéro CAS: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Solution S1 Passes test
Solution S2 Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Water-soluble substances Max. 0.2 %
Al (Aluminium) Max. 2.0 %
Ca (Calcium) Max. 0.9 %
Fe (Iron) Max. 0.25 %
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) 17.0 --> 19.5 %
Loss on ignition Max. 7.0 %
TAMC Max. 10² CFU/g
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 2 ppm
Co (Cobalt) Max. 1 ppm
Hg (Mercury) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
V (Vanadium) Max. 2 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité