Calcium sulfate dihydraté 98+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
225270250 225275000 225270025
ACRO225270250EA 22.1 EUR InStock
ACRO225270250 ACRO225275000 ACRO225270025
Calcium sulfate dihydraté 98+% pour analyses
Calcium sulfate dihydraté
Formule: CaSO₄·2H₂O
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité