Calcium sulfate dihydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Plâtre de Paris
22452.294EA 80.1 EUR InStock
22452.294
Calcium sulfate dihydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Calcium sulfate dihydraté
Formule: CaSO₄·2H₂O
MW: 172,17 g/mol
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
Merck Index: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 102.0 %
NO3 (Nitrate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité