Calcium sulfate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Plâtre de Paris
ROTH0256.3EA 109 EUR InStock
ROTH0256.3 ROTH0256.2 ROTH0256.1
Calcium sulfate dihydraté
Calcium sulfate dihydraté
Formule: CaSO₄·2H₂O
MW: 172,17 g/mol
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité