Magnésium sulfate heptahydraté
Fournisseur: Roth Carl
P027.1 P027.2 P027.3
ROTHP027.1EA 29.9 EUR InStock
ROTHP027.1 ROTHP027.2 ROTHP027.3
Magnésium sulfate heptahydraté
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité