Aluminium fluorure trihydraté 97%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aluminum fluoride trihydrate
216825000 216820025
ACRO216825000EA 62.7 EUR InStock
ACRO216825000 ACRO216820025
Aluminium fluorure trihydraté 97%, très pur
Aluminium fluoride trihydrate
Formule: AlF₃·3H₂O
MW: 138,02 g/mol
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149141
Numéro CAS: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00351
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité