Kaolin blanc, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
211740010 211740025 211740100
ACRO211740010EA 42.8 EUR InStock
ACRO211740010 ACRO211740025 ACRO211740100
Kaolin blanc, pur
Kaolin blanc
Formule: Al₂SiO₇·2H₂O
Point de fusion: 1750 °C
Densité: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062311
Numéro CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,05300
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Powder
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size 1.0 to 1.8 µm (D50)
Loss on ignition 10.8 % to 11.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité