Kaolin blanc, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04440.2500EA 88.5 EUR InStock
1.04440.2500
Kaolin blanc, Supelco®
Kaolin blanc
Formule: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258,16 g/mol
Point de fusion: 1760 °C
Densité: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00062311
Numéro CAS: 1332-58-7
Merck Index: 13,05300
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité