Kaolin blanc, en poudre, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP pouvant être utilisé comme excipient, pour usage interne pauvre en germes, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05006.9025EA 0 EUR InStock
1.05006.9025
Kaolin blanc, en poudre, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP pouvant être utilisé comme excipient, pour usage interne pauvre en germes, SAFC®
Kaolin blanc
Formule: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258,16 g/mol
Point de fusion: 1760 °C
Densité: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00062311
Numéro CAS: 1332-58-7
Merck Index: 13,05300
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité