Tétraméthylammonium hydroxyde pentahydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
420530250 420531000 420530050 420535000
ACRO420530250EA 65.9 EUR InStock
ACRO420530250 ACRO420531000 ACRO420530050 ACRO420535000
Tétraméthylammonium hydroxyde pentahydraté 98%
Tétraméthylammonium hydroxyde pentahydraté
Formule: C₄H₁₃NO·5H₂O
MW: 181,23 g/mol
Point de fusion: 62…71 °C
Densité: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149566
Numéro CAS: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
ONU: 3423
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Titration with HCl 97.5 to 103 %
Carbonate (CO3) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium + Potassium (Na+K) ≤5 ppm
Impurity ≤0.1 % Halides (as Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité