Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
201370010 201370250 201375000 201370050 201370251
ACRO201370010EA 74.7 EUR InStock
ACRO201370010 ACRO201370250 ACRO201375000 ACRO201370050 ACRO201370251
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté 99+% pour analyses
Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Densité: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light green Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤200 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité