Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
24257.236EA 39 EUR InStock
24257.236 24257.293 24257.460
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Point de fusion: 110 °C
Densité: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 3.0 - 5.0
Total P (Phosphorus) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.03 %
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,1 %
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité