Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
P728.1 P728.2
ROTHP728.1EA 33.9 EUR InStock
ROTHP728.1 ROTHP728.2
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté
Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité