Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
X884.1 X884.2 X884.3
ROTHX884.1EA 21.9 EUR InStock
ROTHX884.1 ROTHX884.2 ROTHX884.3
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté
Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité