Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium-fer (III) sulfate à 12 molécules d'eau
21092.293EA 57.1 EUR InStock
21092.293
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté ≥98%, TECHNICAL
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Formule: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482,2 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150004
Numéro CAS: 7783-83-7
Merck Index: 12,00549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité