Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
X885.1 X885.2 X885.3
ROTHX885.1EA 22.5 EUR InStock
ROTHX885.1 ROTHX885.2 ROTHX885.3
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Formule: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150004
Numéro CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité