Tribromure de gadolinium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
13208.14EA 145 EUR InStock
13208.14 13208.06 13208.22
Tribromure de gadolinium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Tribromure de gadolinium hydraté
Formule: Br₃Gd·H₂O
MW: 414,98 g/mol
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049741
Numéro CAS: 30010-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité