Bromure de samarium (III) hexahydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Samarium (III) bromure hexahydratéTribromure de samarium hexahydraté
A18191.09EA 59.3 EUR InStock
A18191.09
Bromure de samarium (III) hexahydraté 99%
Tribromure de samarium hexahydraté
Formule: Br₃Sm·6H₂O
MW: 498,16 g/mol
Point de fusion: >640 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192430
Numéro CAS: 13517-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité