Cérium trichlorure heptahydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
211821000 211825000 211820250
ACRO211821000EA 90.8 EUR InStock
ACRO211821000 ACRO211825000 ACRO211820250
Cérium trichlorure heptahydraté 99%
Cérium trichlorure heptahydraté
Formule: CeCl₃·7H₂O
MW: 372,58 g/mol
Point de fusion: 848 °C
Densité: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149634
Numéro CAS: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
ONU: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02041
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité