Trichlorure d'erbium hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11304.14 11304.22
11304.14EA 123 EUR InStock
11304.14 11304.22
Trichlorure d'erbium hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trichlorure d'erbium hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 19423-85-9 Molecular Formula: ErCl3.xH2O Formula Weight: 273.62(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00010989
Formule: Cl₃Er·H₂O
MW: 291,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010989
Numéro CAS: 19423-85-9
EINECS: 233-385-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité