Europium(III) chloride hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Europium chloride hydrate, Europium trichloride hydrate
11298.06 11298.14
11298.06EA 152 EUR InStock
11298.06 11298.14
Europium(III) chloride hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Europium(III) chloride hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: EuCl3.xH2O Formula Weight: 258.32(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010994
Formule: Cl₃Eu·xH₂O
MW: 258,32 g/mol (anhy)
Point de fusion: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217047
EINECS: 233-040-4
Merck Index: 14,3904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité