Trichlorure de lutetium hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
11260.06EA 380 EUR InStock
11260.06 11260.03
Trichlorure de lutetium hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trichlorure de lutetium hexahydraté
Formule: Cl₃Lu·6H₂O
MW: 389,42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011099
Numéro CAS: 15230-79-2
Merck Index: 14,5615
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité