Chlorure d'ytterbium (III) hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11194.09 11194.18
11194.09EA 146 EUR InStock
11194.09 11194.18
Chlorure d'ytterbium (III) hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Chlorure d'ytterbium (III) hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 19423-87-1 Molecular Formula: YbCl3.xH2O (x~6) Formula Weight: 279.40(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.58 Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 150-155° Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00149885
Formule: Cl₃Yb·H₂O
MW: 297,41 g/mol
Point de fusion: 150…155 °C
Densité: 2.58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149885
Numéro CAS: 19423-87-1
EINECS: 233-800-5
Merck Index: 14,10105
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité