Sandbaths for modular heating blocks
Fournisseur: OHAUS
30400175 30400176 30400173 30400174
OHAU30400175EA 330 EUR InStock
OHAU30400175 OHAU30400176 OHAU30400173 OHAU30400174
Sandbaths for modular heating blocks
Appareils chauffants Bains de sable
Ideal for irregular shaped vessels.
  • Stainless steel construction for superior corrosion resistance
  • Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité