Cuivre (II) chlorure dihydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02733.0250 1.02733.1000
1.02733.0250EA 76.4 EUR InStock
1.02733.0250 1.02733.1000
Cuivre (II) chlorure dihydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Formule: CuCl₂·2H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1150 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C
Molar Mass 170.48 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 2.54 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité