Cuivre (II) fluorure dihydraté ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cuivre (II) fluorure à 2 molécules d'eauDifluorure de cuivre dihydraté
13001.09EA 160 EUR InStock
13001.09 13001.04 13001.18
Cuivre (II) fluorure dihydraté ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Cuivre (II) fluorure dihydraté
Formule: CuF₂·2H₂O
MW: 137,57 g/mol
Point de fusion: >130 °C (déc.)
Densité: 2,934
Numéro MDL: MFCD00010977
Numéro CAS: 13454-88-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2638
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité