Cuivre (II) nitrate trihydraté 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
207681000 207685000 207680025
ACRO207681000EA 31 EUR InStock
ACRO207681000 ACRO207685000 ACRO207680025
Cuivre (II) nitrate trihydraté 99% pour analyses
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Point de fusion: 114 °C
Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric 98.5 to 104.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité