Cuivre (II) nitrate trihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02753.0250 1.02753.1000 1.02753.9025
1.02753.0250EA 56.8 EUR InStock
1.02753.0250 1.02753.1000 1.02753.9025
Cuivre (II) nitrate trihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Point de fusion: 114 °C
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2670 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 241.60 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité