Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
23121.297EA 82.3 EUR InStock
23121.297 23121.366
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté ≥97%, TECHNICAL
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
MW: 232,59 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD02253001
Numéro CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité