Cuivre (II) nitrate trihydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Cuivre (II) nitrate à 3 molécules d'eauDinitrate de cuivre trihydraté
23123.294EA 75.7 EUR InStock
23123.294
Cuivre (II) nitrate trihydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241,6 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité