Cuivre (II) nitrate trihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
P754.1 P754.2
ROTHP754.1EA 77.5 EUR InStock
ROTHP754.1 ROTHP754.2
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Cuivre (II) nitrate trihydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Point de fusion: 114 °C
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149671
Numéro CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité