L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99+% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
197720010 197722500 197720050
ACRO197720010EA 60.9 EUR InStock
ACRO197720010 ACRO197722500 ACRO197720050
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99+% analysis_for
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Point de fusion: 110 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ONU: 3077
ADR: 9 III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité