L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
A11262.0B A11262.0G A11262.0I
A11262.0BEA 47.8 EUR InStock
A11262.0B A11262.0G A11262.0I
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Purity: 99% CAS No.: 7758-99-8 Molecular Formula: CuSO4.5H2O Formula Weight: 249.68 (159.60anhy) Odour: Odourless pH: 4 Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149681
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Densité: 2.270
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ONU: 3288
ADR: 6.1 III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité