D(-)-Mannitol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37096.9051EA 0 EUR InStock
1.37096.9051 1.37096.9013 1.37096.9025 1.37096.1000
D(-)-Mannitol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP
D(-)-Mannitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Point d'ébullition: 290…295 °C (4 hPa)
Point de fusion: 164…169 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité