Cuivre (II) sulfate pentahydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02780.9050EA 0 EUR InStock
1.02780.9050 1.02780.5000
Cuivre (II) sulfate pentahydraté, Supelco®
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité