IHC enzyme antigen retrieval reagent
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI9502800015EA 199.1 EUR InStock
ENZOADI9502800015 ALEXADI9502800015
IHC enzyme antigen retrieval reagent
Tests Tests immunologiques
IHC enzyme antigen retrieval reagent is designed to unmask immunoreactive sites altered by fixation and/or the embedding process.
  • Proteolytic enzyme solution that results in superior staining
  • Reagent requires only a brief incubation at room temperature
  • Allow to dilute the primary antibody 5 to 10 fold further and achieve optimal staining
Formulation: Liquid, enzyme antigen retrieval reagent
Appearance: Clear slightly viscous solution.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité