Cuivre (II) sulfate pentahydraté ≥98.5%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
23172.293EA 62.2 EUR InStock
23172.293 23172.362
Cuivre (II) sulfate pentahydraté ≥98.5%, purifié
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité