Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Fournisseur: Serva
Attention
27348.01 27348.02
SERA27348.01EA 0 EUR InStock
SERA27348.01 SERA27348.02
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
Densité: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité