Fluorure de zinc tétrahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
14127.36EA 159 EUR InStock
14127.36
Fluorure de zinc tétrahydraté ≥98%
Fluorure de zinc tetrahydraté
Formule: F₂Zn·4H₂O
MW: 175,45 g/mol
Point de fusion: 872 °C
Densité: 2,255 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149892
Numéro CAS: 13986-18-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité