Cadmium (II) nitrate tetrahydraté 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cadmium nitrate tetrahydrate
212342500 212340010
ACRO212342500EA 138 EUR InStock
ACRO212342500 ACRO212340010
Cadmium (II) nitrate tetrahydraté 99+%
Cadmium (II) nitrate tetrahydraté
Formule: CdN₂O₆·4H₂O
MW: 308,48 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 59 °C
Densité: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149626
Numéro CAS: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
ONU: 2570
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité