Mercure (I) nitrate dihydraté 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dinitrate de dimercure dihydraté
A16268.30EA 179 EUR InStock
A16268.30 A16268.18 A16268.0B
Mercure (I) nitrate dihydraté 97%
Mercure (I) nitrate dihydraté
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
Formule: Hg₂N₂O₆·2H₂O
MW: 561,22 g/mol
Point de fusion: 70 °C
Densité: 4,79
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150812
Numéro CAS: 7782-86-7
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5896
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to yellow to yellow-red
Form Crystalline or lumpy powder
Assay (unspecified) ≥96.0%
Comment May contain small amounts of dark particulate matter as part of manufacturing process.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité