Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) nitrate monohydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dinitrate de mercure monohydraté

25419.233EA 0 EUR InStock
25419.233
Mercure (II) nitrate monohydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Mercure (II) nitrate monohydraté


Formule: Hg(NO₃)₂·1H₂O
MW: 342,62 g/mol
Point de fusion: 79 °C
Densité: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149736
Numéro CAS: 7783-34-8
ONU: 1625
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité