Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté, soluble ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cadmium sulphate, 8/3-hydrate, Cadmium sulphate octahydrate
403765000 403760025 403761000
ACRO403765000EA 167 EUR InStock
ACRO403765000 ACRO403760025 ACRO403761000
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté, soluble ACS
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Formule: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256,51 g/mol (anhy)
Point de fusion: 41 °C
Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253000
Numéro CAS: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité