Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 98.0-102.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cadmium sulphate, 8/3-hydrate, Cadmium sulphate octahydrate
12340.14 12340.30 12340.A1
12340.14EA 24 EUR InStock
12340.14 12340.30 12340.A1
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 98.0-102.0% ACS
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7790-84-3 Molecular Formula: 3CdSO4.8H2O Formula Weight: 769.50 (208.46anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.08 Refractive Index: 1.565 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 40° -H2O Solubility: Soluble in water. Almost insoluble in alcohol and ethyl acetate Merck Reference: 14,1627 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00151655
Used in Standard Weston Cell, as electrolytes in electroplating, in phosphors, in manufacture of standard cadmium elements, and as a catalyst in Marsh test for AS
Formule: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256,51 g/mol (anhy)
Point de fusion: >40 °C (-H₂O)
Densité: 3.08
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151655
Numéro CAS: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1627
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité