Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sulfate de cadmium (II) 8/3-hydraté
22226.236EA 149 EUR InStock
22226.236
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Formule: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256,51 g/mol (anhy)
Point de fusion: 41 °C
Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD02253000
Numéro CAS: 7790-84-3
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 30 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 30 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 %
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité