Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sulfate de cadmium (II) 8/3-hydraté
ROTH4482.1EA 0 EUR InStock
ROTH4482.1
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Formule: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256,51 g/mol (anhy)
Point de fusion: 41 °C
Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD02253000
Numéro CAS: 7790-84-3
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité