Zinc sulfate monohydraté (35,5% Zn)
Fournisseur: Thermo Scientific
14160.A7EA 170 EUR InStock
14160.A7 14160.A1
Zinc sulfate monohydraté (35,5% Zn)
Zinc sulfate monohydraté
Formule: ZnSO₄·1H₂O
MW: 179,45 g/mol
Densité: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149893
Numéro CAS: 7446-19-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10159
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité