Zinc sulfate monohydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.08882.5000 1.08882.9025
1.08882.5000EA 1200 EUR InStock
1.08882.5000 1.08882.9025
Zinc sulfate monohydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Zinc sulfate monohydraté
Formule: ZnSO₄·1H₂O
Densité: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149893
Numéro CAS: 7446-19-7
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,10213
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité